Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
PC61.5, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
biological source
rat
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PC61.5, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1λ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL2RA(3559)
General description
Przeciwciało PC61.5 jest specyficzne dla mysiego CD25, białka powierzchniowego o masie 55 kDa, znanego również jako łańcuch alfa receptora interleukiny-2 lub IL-2R alfa. CD25 może samodzielnie wiązać IL-2, chociaż z niskim powinowactwem i bez indukcji sygnalizacji komórkowej. CD25 ulega również ekspresji w kompleksie o wysokim powinowactwie, wraz z łańcuchem beta IL-2R (CD122) i wspólnym łańcuchem gamma (CD132), tworząc kompleks receptora sygnałowego. Ekspresja CD25 zmienia się na etapach rozwoju komórek T i B, jest indukowana na aktywowanych dojrzałych komórkach T i B oraz jest obecna na podgrupach komórek dendrytycznych. Sygnalizacja CD25 jako część kompleksu receptora IL-2 wyzwala aktywację i proliferację komórek T, a także moduluje różnicowanie i funkcję komórek Th17, komórek regulatorowych T (Treg) i komórek dendrytycznych. Przeciwciało PC61.5 jest stosowane jako marker dla limfocytów T, limfocytów B i podgrup komórek dendrytycznych. Ekspresja CD25, CD4 i czynnika transkrypcyjnego Foxp3 jest uważana za fenotypową sygnaturę komórek Treg. W związku z tym przeciwciało to jest szeroko stosowane do usuwania komórek Treg in vivo, a także do odróżniania komórek Treg od naiwnych lub konwencjonalnych komórek T, które mają CD25-.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD25 (mysie), APC i klon PC61.5 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC, cytometrii przepływowej do wykrywania CD25.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD25 in one million C57BI/6 bone marrow cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD25 in one million C57BI/6 bone marrow cells.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-CD25 (mysie), APC, klon PC61.5
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?