Przejdź do
MABF449
Przeciwciało anty-CD45RA (ludzkie), PerCP-Cy5.5, klon HI100
clone HI100, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD antigen CD45
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PerCP-Cy5.5
Clone:
HI100, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB
Citations:
-
1540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PerCP-Cy5.5
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
HI100, monoclonal
species reactivity
human
packaging
pkg of 5 μL (0.06 μg/test)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
General description
Przeciwciało HI100 reaguje z ludzką izoformą CD45 znaną jako CD45RA, białkową fosfatazą tyrozynową o masie 220 kDa. CD45 jest jednym z najliczniejszych markerów hematopoetycznych i ulega ekspresji na wszystkich leukocytach (Leukocyte Common Antigen, LCA). Różne izoformy są generowane i wyrażane we wzorcach specyficznych dla komórek. Dzięki szerokiej dystrybucji komórkowej izoformy CD45 mają kluczowe znaczenie dla wielu funkcji leukocytów, regulując transdukcję sygnału i aktywację komórek związaną z receptorem komórek T, receptorem komórek B i receptorem IL-2. Inne formy CD45, o ograniczonej ekspresji komórkowej, obejmują CD45R (B220), CD45RB, CD45RO i inne. Przeciwciało HI100 jest szeroko stosowane jako marker ekspresji ludzkiego CD45RA na naiwnych i aktywowanych limfocytach T, limfocytach B i monocytach.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD45RA (ludzkie), PerCP-Cy5.5, klon HI100 zatwierdzone do stosowania w western blottingu, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD45RA.
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD45RA in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Zastępuje: 04-1102
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF610MABF609MABF160A
description
clone HI100, from mouse
description
clone HI100, from mouse
description
clone HI100, from mouse
description
clone HI30, from mouse, PerCP-Cy5.5
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
PerCP-Cy5.5
conjugate
PerCP-Cy5.5
conjugate
PE-Cy7
conjugate
PerCP-Cy5.5
clone
HI100, monoclonal
clone
HI100, monoclonal
clone
HI100, monoclonal
clone
HI30, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)