Przejdź do
MABF574
Przeciwciało anty-CD4 (ludzkie), PerCP-Cy5.5, klon OKT4
clone OKT4, from mouse
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
775,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PerCP-Cy5.5
Clone:
OKT4, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IF, WB
Citations:
-
775,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PerCP-Cy5.5
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
OKT4, monoclonal
species reactivity
human
packaging
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD4(920)
General description
Przeciwciało OKT4 reaguje z ludzkim CD4, białkiem o masie 59 kDa, które działa jako ko-receptor dla receptora komórek T (TCR) w jego interakcji z cząsteczkami MHC klasy II na komórkach prezentujących antygen. Zewnątrzkomórkowa domena CD4 wiąże się z domeną beta-2 MHC klasy II, podczas gdy jej cytoplazmatyczny ogon zapewnia miejsce wiązania dla kinazy tyrozynowej lck, ułatwiając kaskadę sygnalizacyjną, która inicjuje aktywację komórek T. CD4 i współreceptory CCR5 i CXCR4 mogą być również wykorzystywane przez HIV-1 do wnikania do komórek T. Ludzki CD4 jest zwykle wyrażany na tymocytach, niektórych dojrzałych populacjach komórek T, takich jak Th17 i komórki regulatorowe T (Treg), a także na komórkach dendrytycznych. Przeciwciało OKT4 jest szeroko stosowane jako fenotypowy marker ekspresji CD4. Reaguje krzyżowo z CD4 u kilku gatunków innych niż człowiek, w tym szympansów, kynomolgusów i rezusów. Przeciwciało to rozpoznaje inny epitop, a zatem nie blokuje wiązania alternatywnego przeciwciała anty-ludzkiego CD4 klonu RPA-T4 (Reinherz EL, et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. 76:4061-4065).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD4 (ludzkie), PerCP-Cy5.5, klon OKT4 zatwierdzone do stosowania w western blotting, IP, ICC, immunofluorescencji i cytometrii przepływowej do wykrywania CD4.
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF418MABF419MABF417
description
clone OKT4, from mouse
description
clone OKT4, from mouse
description
clone OKT4, 0.5 mg/mL, from mouse
description
clone OKT4, from mouse
clone
OKT4, monoclonal
clone
OKT4, monoclonal
clone
OKT4, monoclonal
clone
OKT4, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
PerCP-Cy5.5
conjugate
PerCP-Cy5.5
conjugate
unconjugated
conjugate
PE
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... CD4(920)
Gene Information
human ... CD4(920)
Gene Information
human ... CD4(920)
Gene Information
human ... CD4(920)
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)