Przejdź do
MABF73
Przeciwciało anty-Tim3, klon 5D12
clone 5D12, from mouse
Synonim(y):
Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIM-3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5D12, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
2000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5D12, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Havcr2(171285)
General description
Jako członek rodziny immunoglobulin komórek T i domeny mucynowej (TIM), Tim-3 promuje lub kończy odporność Th1 i uważa się, że wpływa na szereg stanów zapalnych. Ulega on konstytutywnej ekspresji w podgrupie mysich komórek Th1 wydzielających IFNgamma, ale nie w komórkach Th2, zarówno u ludzi, jak i myszy. Dodatkowo, Tim-3 ulega ekspresji w komórkach dendrytycznych oraz w podzbiorze komórek CD4+, gdzie jego poziom ekspresji wzrasta po stymulacji anty-CD3/28. Cząsteczka ta ulega również wysokiej ekspresji w spolaryzowanych komórkach Th1 in vitro, a na niższych poziomach w komórkach Th17. Wiadomo, że Tim-3 działa synergistycznie z receptorami Toll-podobnymi (TLR) i uważa się, że reguluje wydzielanie cytokin Th1 i Th17.
31 kDa obliczone
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające pełnej długości mysiego Tim3.
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Przeciwciało anty-Tim3, klon 5D12 jest przeciwciałem przeciwko Tim3 do stosowania w FC.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in RAW264.7 cells.
Flow Cytometry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Tim3 in RAW264.7 cells.
Kontrola
Komórki RAW264.7
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRT1374MABF2223ZRB2978
description
clone 5D12, from mouse
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
clone 5D12
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
purified antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
human, rat
species reactivity
-
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
-
biological source
rabbit
clone
5D12, monoclonal
clone
RMT3-23, recombinant monoclonal
clone
5D12, monoclonal
clone
2B7-L1, recombinant monoclonal
Gene Information
mouse ... Havcr2(171285)
Gene Information
mouse ... Havcr2(171285)
Gene Information
-
Gene Information
human ... HAVCR2(84868)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)