Przejdź do
MABF734
Przeciwciało anty-KLRG1 (mysz), PE, klon 2F1
clone 2F1, 0.2 mg/mL, from hamster(Syrian)
Synonim(y):
Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1, Mast cell function-associated antigen 2F1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
2F1, monoclonal
Application:
FACS, IP
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
hamster (Syrian)
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2F1, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
General description
Przeciwciało 2F1 reaguje z mysim KLRG1 (Killer cell Lectin-like Receptor G1). Ten homodimeryczny receptor o masie 30-38 kDa może ulegać ekspresji przez aktywowane, dojrzałe komórki NK i efektorowe/pamięciowe limfocyty T, z potencjalnie różnymi rolami w każdym typie komórek. KLRG1 może regulować, w sposób hamujący, rozwój i funkcje efektorowe komórek NK i jest często wymieniany jako marker starzenia się lub końcowego różnicowania komórek T. Ligandy dla KLRG1 obejmują członków rodziny kadheryn cząsteczek adhezyjnych, w szczególności N-kadherynę, E-kadherynę i R-kadherynę. Interakcje te mogą indukować dwukierunkową, immunosupresyjną sygnalizację zarówno w komórkach z ekspresją KLRG, jak i kadheryn. Niedawno zidentyfikowana rola sygnalizacji KLRG1-Cadherin w organizacji tkanek, np. w angiogenezie serca, rozszerza funkcję tych interakcji poza immunosupresję komórek odpornościowych. (Bouchentouf et al. 2010. J. Immunol. 185: 7014-7025) Przeciwciało 2F1 może być stosowane jako marker fenotypowy dla KLRG1 u myszy, często w połączeniu z przeciwciałem Anti-Mouse CD127 (klon A7R34), do identyfikacji populacji efektorowych komórek T.
To złote przeciwciało monoklonalne chomika syryjskiego Anti-KLRG1 (mysz), PE, klon 2F1 zatwierdzone do stosowania w IP i cytometrii przepływowej do wykrywania KLRG1.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected KLRG1 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF466MABF467MABF468
description
clone 2F1, 0.2 mg/mL, from hamster(Syrian)
description
clone 2F1, 0.2 mg/mL, from hamster(Syrian)
description
clone 2F1, 0.5 mg/mL, from hamster(Syrian)
description
clone 2F1, 0.5 mg/mL, from hamster(Syrian)
clone
2F1, monoclonal
clone
2F1, monoclonal
clone
2F1, monoclonal
clone
2F1, monoclonal
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
biological source
hamster (Syrian)
biological source
hamster (Syrian)
biological source
hamster (Syrian)
biological source
hamster (Syrian)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)