Przejdź do
MABF810
Anty-MHC klasy II (I-A/I-E), PE, klon M5/114 .15.2 Przeciwciało
clone M5/114.15.2, from rat, PE
Synonim(y):
H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain, Ia antigen-associated invariant chain (Ii), MHC class II-associated invariant chain, CD74, MHC class II (I-A/I-E)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
M5/114.15.2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M5/114.15.2, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
General description
Przeciwciało M5/114.15.2 reaguje z mysimi alloantygenami MHC klasy II I-Ab, I-Ad, I-Aq, I-Ed i I-Ek, a także reaguje krzyżowo z mysimi komórkami o haplotypach H-2p i H-2r. MHC klasy II ulega szerokiej ekspresji przez mysie komórki odpornościowe niosące te alloantygeny, w tym komórki T i B, monocyty, makrofagi i komórki dendrytyczne. Przeciwciało nie reaguje z następującymi alloantygenami: I-Af, I-Ak, I-As lub NOD H-2g7Przeciwciało M5/114.15.2 może być stosowane do analizy komórek myszy wyrażających alloantygeny MHC klasy II zgodnie z opisem. Należy pamiętać, że klon M5/114.15.2 może być również określany w literaturze jako M5/114.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
Anti-MHC klasy II (I-A/I-E), PE, klon M5/114 .15.2 Przeciwciało jest przeciwciałem przeciwko MHC klasy II do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected MHC class II (I-A/I-E) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF1411MABF80DMABF80C
description
clone M5/114.15.2, from rat, PE
description
clone M5/114.15.2, from rat, PE
description
clone M5/114.15.2, from rat, FITC conjugate
description
clone M5/114.15.2, from rat, Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
clone
M5/114.15.2, monoclonal
clone
M5/114.15.2, monoclonal
clone
M5/114.15.2, monoclonal
clone
M5/114.15.2, monoclonal
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
FITC conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)