Przejdź do
MABF911
Przeciwciało przeciw aminopeptydazie N/CD13, klon BR2
clone BR2, from mouse
Synonim(y):
Aminopeptidase N, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, AP-M, AP-N, CD13, gp150, hAPN, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BR2, monoclonal
Application:
ELISA, EM, FACS, IP, affinity chromatography
Citations:
-
Nie można obecnie kupić produktu MABF911. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BR2, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse, rat
technique(s)
ELISA: suitable, affinity chromatography: suitable, electron microscopy: suitable, flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANPEP(290)
General description
109,5 kDa obliczone. ~150 kDa zgłoszone (Piela-Smith, T.H., i Korn, J.H. (1995). Cell Immunol. 1995 Apr 15 162(1):42-48) z powodu glikozylacji.
Aminopeptydaza N (EC 3.4.11.2; UniProt P15144; znana również jako aminopeptydaza alanylowa, aminopeptydaza M, AP-M, AP-N, CD13, gp150, hAPN, aminopeptydaza mikrosomalna, glikoproteina błony plazmatycznej mieloidu CD13) jest kodowana przez gen ANPEP (znany również jako APN, CD13, PEPN) (identyfikator genu 290) u człowieka. Aminopeptydaza N (CD13) jest glikoproteiną błonową o masie 150 kDa należącą do nadrodziny metaloproteaz cynkowych. CD13 preferencyjnie rozszczepia neutralne aminokwasy na N-końcu, w szczególności resztę alaniny, i ulega powszechnej ekspresji jako homodimer o masie 280 kDa na powierzchni komórek w wielu tkankach, w tym w nabłonku jelitowym i układzie nerwowym. CD13 bierze udział w wielu procesach fizjologicznych, takich jak regulacja prezentacji antygenu, różnicowanie, proliferacja, apoptoza, chemotaksja, fagocytoza, odczuwanie bólu, adhezja, infekcja wirusowa, przerzuty nowotworowe i angiogeneza. CD13 pośredniczy w swoich funkcjach biologicznych poprzez rolę receptora lub współreceptora w sygnalizacji komórkowej, a także poprzez aktywność peptydazy. CD13 jest receptorem dla ludzkiego koronawirusa (HCoV) i wirusa cytomegalii (HCMV), a wiele białek znajduje się w kompleksie z CD13, w tym galektyna-3, galektyna-4, Grb2, receptory IgG (Fc Rs), indukujące rewersję białko bogate w cysteinę z motywami kazalowymi, Sos i cytokina prozapalna 14-3-3. Ludzki CD13 składa się z krótkiego N-końcowego końca cytoplazmatycznego (a.a. 2-8), domeny transbłonowej (a.a. 9-32) i dużej części zewnątrzkomórkowej (a.a. 33-967) złożonej z regionu bogatego w Ser/Thr (a.33-68) i domeny metaloproteazy (a.a. 69-967), w tym regionu oddziałującego z HCoV-229E (a.a. 26-353) i regionu wiążącego substrat (a.a. 352-356).
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Ludzkie fibroblasty napletka.
Application
Analiza mikroskopii elektronowej: Reprezentatywna partia wykryła aminopeptydazę N/CD13 na powierzchni 4% utrwalonych paraformaldehydem ludzkich fibroblastów napletka za pomocą EM (Piela-Smith, T.H., and Korn, J.H. (1995). Cell Immunol. 1995 Apr 15 162(1):42-48).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła aminopeptydazę N/CD13 na powierzchni przylegających ludzkich fibroblastów napletka metodą "ELISA komórkowa" (Piela-Smith, T.H., and Korn, J.H. (1995). Cell Immunol. 1995 Apr 15 162(1):42-48).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywne partie wykryły aminopeptydazę N/CD13 na powierzchni ludzkich fibroblastów napletka, ale nie ludzkich komórek raka płaskonabłonkowego A-431 i NCI-H292 (Piela-Smith, T.H., and Korn, J.H. (1995). Cell Immunol. 1995 Apr 15 162(1):42-48; Chen, L.L., et al. (1993). J. Tissue Cult. Methods.15:1-10).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała ~150 kDa aminopeptydazę N/CD13 z lizatu ludzkich fibroblastów napletka (FB) (Piela-Smith, T.H., and Korn, J.H. (1995). Cell Immunol. 1995 Apr 15 162(1):42-48).
Oczyszczanie metodą immunopowinowactwa: Reprezentatywną partię skoniugowano z kulkami magnetycznymi i zastosowano do usunięcia fibroblastów z pierwotnych hodowli raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (Chen, L.L., et al. (1993). J. Tissue Cult. Methods.15:1-10).
To mysie monoklonalne przeciwciało przeciwko aminopeptydazie N/CD13, klon BR2, nr kat. MABF911 wykrywa poziomy aminopeptydazy N/CD13 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w mikroskopii elektronowej, ELISA, cytometrii przepływowej, oczyszczaniu metodą immunopowinowactwa i immunoprecypitacji.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon BR2 celuje w zewnątrzkomórkową domenę aminopeptydazy N/CD13 bez hamowania jej aktywności enzymatycznej (Piela-Smith, T.H., and Korn, J.H. (1995). Cell Immunol. 1995 Apr 15 162(1):42-48). Klon BR2 specyficznie wybarwia ludzkie fibroblasty napletka, ale nie HUVEC, ludzkie SMC jelitowe, ludzkie keratynocyty (RHEK-1), ludzkie linie raka płaskonabłonkowego A-431 i NCI-H292, ani nie reaguje krzyżowo z fibroblastami szczurzymi lub mysimi (Chen, L.L., et al. (1993). J. Tissue Cult. Methods.15:1-10).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in human PBMCs.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected aminopeptidase N/CD13-positive granulocytes among human PBMCs.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)