Przejdź do
MABF930M
Przeciwciało anty-TCR Vγ1.1, klon 2.11
clone 2.11, from hamster(Armenian)
Synonim(y):
T-cell receptor gamma chain C region C10.5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2.11, monoclonal
Application:
FACS, IP
Citations:
-
Aby zapytać o ten produkt MABF930M, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
hamster (Armenian)
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2.11, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgGκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Tcrg (110067)
General description
19,10 kDa obliczone.
Receptor komórek T (TCR) jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym, które łączy się z CD3, tworząc kompleks CD3/TCR. Może to być heterodimer łańcuchów alfa i beta lub łańcuchów gamma i delta. Kompleks CD3/RCR odgrywa główną rolę w rozpoznawaniu antygenów i aktywacji limfocytów T. Gen V gamma 1 prawie wyłącznie ulega rearanżacji do genu J gamma 4-C gamma 4. Komórki wykazujące ekspresję V-gamma 1-J gamma 4-C gamma 4 tworzą główną populację limfocytów T gamma/delta w grasicy i obwodowych narządach limfoidalnych u dorosłych myszy. Jednak podczas wczesnego rozwoju są one obecne w mniejszej liczbie. To przeciwciało (klon 2.11) rozpoznaje łańcuch V gamma 1.1 heterodimerycznego receptora komórek T gamma/delta, ale reaguje z komórkami niosącymi TCR alfa/beta.
Immunogen
Napromieniowane komórki hybrydoma T3 .13.1 wyrażające TCR gamma/delta.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła TCR V gamma 1.1 w zastosowaniach Cytometrii Przepływowej (Pereira, P., et. al. (1995). J Exp Med. 182(6):1921-30; Pereira, P., et. al. (2004). J Immunol. 173(5):3261-70).
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło TCR V gamma 1.1 w limfocytach wyizolowanych z myszy reporterowych TcrdH2BeGFP (dzięki uprzejmości Dr rer. nat. Inga Sandrock, Hannover Medical School, Niemcy).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła TCR V gamma 1.1 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Pereira, P., et. al. (1995). J Exp Med. 182(6):1921-30).
Anti-TCR V 1.1, klon 2.11, nr kat. MABF930, jest przeciwciałem monoklonalnym chomika ormiańskiego, które wykrywa region C10.5 łańcucha C gamma receptora limfocytów T i zostało przetestowane pod kątem stosowania w cytometrii przepływowej i immunoprecypitacji.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon 2.11 wykrywa region C10.5 łańcucha gamma receptora komórek T w limfocytach.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne IgG chomika ormiańskiego w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)