Przejdź do
MABN2425
Przeciwciało anty-TRPV2, klon 17A11
clone 17A11, from mouse
Synonim(y):
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 2, Osm-9-like TRP channel 2, OTRPC2, Stretch-activated channel 2B, Vanilloid receptor-like protein 1, VRL-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
17A11, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
17A11, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Trpv2(22368)
rat ... Trpv2(29465)
General description
86,71 kDa obliczone.
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 2 (UniProt: Q9WUD2; znany również jako TrpV2, Osm-9-like TRP channel 2, OTRPC2, Stretch-activated channel 2B, Vanilloid receptor-like protein 1, VRL-1) jest kodowany przez gen Trpv2 (znany również jako Sac2b, Vrl1) (Gene ID: 29465) u szczura. TrpV2 jest wszechobecnie wyrażanym, przepuszczalnym dla wapnia, nieselektywnym kanałem kationowym z prostowaniem na zewnątrz. Jest on zaangażowany w różne procesy fizjologiczne i patologiczne, w tym sygnalizację czynników wzrostu, migrację makrofagów, przerzuty komórek nowotworowych, choroby serca i rozwój komórek neuronalnych. Wydaje się być regulowany przez czynniki wzrostu, takie jak IGF1, PDGF i morfogenetyczny neuropeptyd/aktywator głowy. Jest również aktywowany przez temperatury wyższe niż 52 stopnie C, ale nie jest aktywowany przez waniloidy i kwaśne pH. Kanał TrpV2 jest regulowany w górę przez czynnik wzrostu nerwów (NGF) poprzez szlak sygnałowy kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) w celu zwiększenia wzrostu neurytów. Chociaż NGF zwiększa zawartość TrpV2, nie indukuje translokacji TrpV2 z cytoplazmy na powierzchnię komórek PC12. (Ref.: Cohen MR., et al. (2015). Mol. Cell Biol. 35(24): 4238-4252).
Immunogen
Znakowany 1D4 pełnej długości szczur przejściowy receptor potencjału kationowego podrodziny V członek 2 (TRPV2).
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TRPV2 w aplikacjach Western Blotting (Cohen, M.R., et. al. (2013). PLoS One. 8(12):e85392).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła TRPV2 w zastosowaniach Immunocytochemii (Cohen, M.R., et. al. (2013). PLoS One. 8(12):e85392; Cohen M.R., et. al. (2015). Mol Cell Biol. 35(24):4238-52).
Anti-TRPV2, klon 17A11, nr kat. MABN2425, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko TRPV2 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 17A11 wykrywa receptor przejściowego potencjału kationowego kanału podrodziny V członka 2 (TRPV2) w komórkach myszy i szczurów.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in PC12 cells treated with NGF.
Immunocytochemistry Analysis: 2-10 µg/mL of this antibody detected TRPV2 in PC12 cells treated with mouse NGF.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABN2426MMABN839HPA044993
description
clone 17A11, from mouse
description
clone 2D6, from mouse
description
culture supernatant, clone 4A5.1, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
mouse ... Trpv2(22368)
rat ... Trpv2(29465)
Gene Information
mouse ... Trpv2(22368)
rat ... Trpv2(29465)
Gene Information
rat ... Trpv6(114246)
Gene Information
human ... TRPV2(51393)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
17A11, monoclonal
clone
2D6, monoclonal
clone
4A5.1, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse, hamster, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)