Przejdź do
MABN643
Przeciwciało anty-NDUFS3, klon 6H7.1
clone 6H7.1, from mouse
Synonim(y):
NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 3, mitochondrial, Complex I-30kD, CI-30kD, NADH-ubiquinone oxidoreductase 30 kDa subunit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki10 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6H7.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1920,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6H7.1, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NDUFS3(4722)
General description
NDUFS3 jest podstawową podjednostką kompleksu dehydrogenazy NADH mitochondrialnego łańcucha oddechowego, znanego również jako Kompleks I, kompleksu krytycznego dla produkcji ATP i transferu elektronów NADH. U ssaków kompleks I składa się z około 45 różnych białek, NDUFS3 jest krytyczną podjednostką rdzeniową kompleksu. Wyrażany we wszystkich komórkach i zlokalizowany w mitochondriach, ale kodowany przez gen jądrowy, NDUFS3 odgrywa kluczową rolę w transporcie elektronów, naszym wewnętrznym komórkowym łańcuchu oddechowym i funkcji mitochondriów. NDUFS3 jest również ważny w fenotypach chorobowych i różnych nowotworach. Mutacje w NDUFS3 powodują zespół Leigha, chorobę dysfunkcji mitochondriów. W nowotworach obniżona regulacja NDUFS3 jest związana z obniżoną przeżywalnością gospodarza i zwiększoną patologią raka.
~30 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu NDUFS3.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło NDUFS3 w ludzkiej korze mózgowej, hipokampie szczura i tkance móżdżku szczura.
To przeciwciało anty-NDUFS3, klon 6H7.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania NDUFS3.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected NDUFS3 in 200 µg of THP-1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5700263SAB5702855HPA004484
description
clone 6H7.1, from mouse
description
-
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... NDUFS3(4722)
Gene Information
human ... NDUFS3(4722)
Gene Information
human ... NDUFS3(4722)
Gene Information
human ... NDUFS3(4722)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
clone
6H7.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2R6F5, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)