Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7F9, monoclonal
Application:
IF, IHC, IP, WB
Citations:
-
Aby zapytać o ten produkt MABS1925, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7F9, monoclonal
species reactivity
rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Cpm(314855)
General description
50,32 kDa obliczone.
Karboksypeptydaza M (UniProt: D4A9Q5; znana również jako CPM) jest kodowana przez gen Cpm (Gene ID: 314855) u szczura. CPM szczura to metalokarboksypeptydaza zakotwiczona w glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI), która rozszczepia zasadowe aminokwasy karboksykońcowe z różnych peptydów przy neutralnym pH. Szczurza CPM jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-17), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy. Dojrzała CPM wykazuje wysoką specyficzność i rozszczepia tylko C-końcowe reszty argininy lub lizyny w różnych substratach peptydowych. Wykazano, że ulega ekspresji w płucach i łożysku na wysokim poziomie. Jej ekspresja jest wykrywana w komórkach pęcherzyków płucnych pozbawionych T1alfa, białka markerowego komórek typu I występującego w dorosłych płucach. Karboksypeptydaza M służy również jako marker różnicowania makrofagów, który jest preferencyjnie indukowany w komórkach nabłonkowych wszystkich badanych typów ziarniniaków, ale nie w spoczynkowych makrofagach. W związku z tym może być stosowany do wykrywania ziarniniaka nawet w obecności makrofagów nieziarniniakowych. Klon 7F9 rozpoznaje CPM wyrażony w późnym embrionalnym płucu szczura do dnia postnatalnego 1. (Ref.: Fujiwara, N., et al. (2007), Respirology 12(1); 54-62; Tsakiris, I., et al. (2012). Lab. Invest. 92(3); 345-361).
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Frakcja błonowa płuc szczura embrionalnego E18.5.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła karboksypeptydazę M w zastosowaniach Western Blotting (Fujiwara, N., et. al. (2007). Respirology. 12(1):54-62).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated carboxypeptidase M in Immunoprecipitation applications (Fujiwara, N., et. al. (2007). Respirology. 12(1):54-62).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła karboksypeptydazę M w zastosowaniach immunohistochemicznych (Fujiwara, N., et. al. (2007). Respirology. 12(1):54-62).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated carboxypeptidase M in Immunoprecipitation applications (Fujiwara, N., et. al. (2007). Respirology. 12(1):54-62).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła karboksypeptydazę M w zastosowaniach immunohistochemicznych (Fujiwara, N., et. al. (2007). Respirology. 12(1):54-62).
Anty-karboksypeptydaza M, klon 7F9, nr kat. MABS1925, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym karboksypeptydazę M i zostało przetestowane pod kątem stosowania w immunofluorescencji, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 7F9 specyficznie wykrywa karboksypeptydazę M w tkankach szczurów.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunofluorescence in E19 rat embryo tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected carboxypeptidase M in E19 rat embryo tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected carboxypeptidase M in E19 rat embryo tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?