Przejdź do
MABS193
Przeciwciało anty-V-Src, klon 327
clone 327, from mouse
Synonim(y):
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src, Proto-oncogene c-Src, pp60c-src, p60-Src
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
327, monoclonal
Application:
WB
Citations:
13
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
327, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
v-Src jest produktem onkogenu Rous sarcoma virus (RSV) i funkcjonuje jako niereceptorowa kinaza tyrozynowa należąca do rodziny białek Src. Srcs są zwykle aktywowane przez dimeryzowane receptory na powierzchni komórki, takie jak integryny, receptorowe kinazy tyrozynowe i receptory cytokin. Aktywowane kinazy Src fosforylują domeny cytoplazmatyczne tych receptorów, umożliwiając interakcję między tymi receptorami a ich cząsteczkami efektorowymi. Białka Src są zaangażowane w wiele procesów komórkowych, takich jak apoptoza, odporność, ekspresja genów, adhezja komórek, migracja komórek i transformacja komórek. Poprzednie badania wykazały, że v-Src odgrywa ważną rolę w procesie nowotworzenia.
~60 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające oczyszczonemu pp60src z rekombinantów bakteryjnych, które kierują syntezą v-Src.
Application
Przeciwciało anty-v-Src, klon 327 wykrywa poziom v-Src i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Immunological Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH/3T3
Evaluated by Western Blot in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected v-Src in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OP07SAB2102295HPA030875
description
clone 327, from mouse
description
liquid, clone 327, Calbiochem®
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... SRC(6714)
Gene Information
human ... SRC(6714)
Gene Information
human ... SRC(6714)
Gene Information
human ... SRC(6714)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
guinea pig, rat, mouse, human, rabbit, bovine, dog
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
327, monoclonal
clone
327, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)