Przejdź do
MABS1963
Przeciwciało anty-PEG, klon AGP3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
799,00 zł
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
AGP3, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
799,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
clone
AGP3, monoclonal
purified by
ion-exchange chromatography
species reactivity
mouse, all
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
General description
PEG sprzężony z beta-glukuronidazą E.coli.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PEG w zastosowaniach Western Blotting (Cheng, T.L., et. al. (2005). Bioconjug Chem. 16(5):1225-31).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła PEG w zastosowaniach ELISA (Cheng, T.L., et. al. (2005). Bioconjug Chem. 16(5):1225-31).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PEG w zastosowaniach immunohistochemicznych (Ton, N.C., et. al. (2007). Clin Cancer Res. 13(23):7113-8).
Biochem/physiol Actions
Klon AGP3 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym o swoistości dla szkieletu glikolu polietylenowego.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgM w PBS z 0,04% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by ELISA with immobilized Polyethylene Glycol (10K-PEG, 3K-PEG, and 2K-mPEG).
ELISA Analysis: 20 µg/mL of Polyethylene Glycol (PEG) (10K-PEG, 3K-PEG, and 2K-mPEG) were detected by this antibody.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1962AP128AP130
description
-
description
-
description
Chemicon®, from goat
description
Chemicon®, from goat
species reactivity
mouse, all
species reactivity
all, rat
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
clone
monoclonal, AGP3
clone
rAGP6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, ELISA: suitable
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
concentration
-
concentration
-
purified by
ion-exchange chromatography
purified by
(Purified by size-exclusion chromatography)
purified by
-
purified by
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)