Przejdź do
MABS1981
Przeciwciało anty-TfR2, klon 9F8-1C11
clone 9F8 1C11, from mouse
Synonim(y):
Transferrin receptor protein 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9F8 1C11, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9F8 1C11, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TFR2(7036)
General description
Białko receptora transferyny 2 (UniProt: Q9UP52; znane również jako TfR2) jest kodowane przez gen TFR2 (identyfikator genu: 70360 u człowieka. TfR2 jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu II, która odgrywa kluczową rolę w metabolizmie żelaza. Ma dużą C-końcową ektodomenę i małą N-końcową domenę cytoplazmatyczną i dzieli 45% sekwencji aminokwasów z zewnątrzkomórkowym regionem receptora transferyny (TfR). Ten homodimeryczny receptor błonowy wiąże 2 cząsteczki transferyny i jest internalizowany do endosomów, które są zakwaszone, co powoduje uwalnianie żelaza z transferyny. TfR2 zawiera cytoplazmatyczny motyw internalizacji podobny do TfR i ma 2 cysteiny, które tworzą wiązania disiarczkowe między podjednostkami, w ektodomenie proksymalnej do domeny transmembranowej. TfR2 pośredniczy w komórkowym wychwycie żelaza związanego z transferyną w sposób niezależny od żelaza. Zarówno TfR, jak i TfR2 wiążą diferryczną transferrynę lepiej niż apo-transferrynę przy neutralnym pH. Jednak TFR2 wykazuje około 25-krotnie niższe powinowactwo do transferyny w porównaniu do TfR, a jego ekspresja nie jest kontrolowana przez komórkowe poziomy żelaza. Sugeruje się również, że TfR2 bierze udział w funkcjonowaniu hepatocytów i różnicowaniu erytrocytów. Wiadomo, że mutacje w genie TFR2 powodują hemochromatozę 3, która charakteryzuje się przeładowaniem żelazem, w którym nadmiar żelaza odkłada się w kilku narządach, prowadząc do ich niewydolności. (Ref.: Kawabata H., et al (1999). J. Biol. Chem. 274 (30): 20826-20832; Vogt, TM et al. (2003). Blood 101(5):2008-2014.
Zaobserwowano ~108 kDa; obliczono 88,76 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Oczyszczone ektodomeny ludzkiego TfR2.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Tfr2 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14; Zhao, N., et. al. (2013). Biochemistry. 52(19):3310-9).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Tfr2 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Tfr2 w zastosowaniach Western Blotting (Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14; Byrne, S.L., et. al. (2013). PLoS One. 8(7):e70199; Zhao, N., et. al. (2013). Biochemistry. 52(19):3310-9).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła Tfr2 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14; Johnson, M.B., et. al. (2004). Blood. 104(13):4287-93).
Przeciwciało anty-TfR2, klon 9F8-1C11, nr kat. MABS1981, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest skierowane przeciwko Tfr2 i zostało przetestowane w Western Blotting, Immunoprecypitacji i Immunocytochemii.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 9F8-1C11 specyficznie wykrywa ludzki TfR2 i wykazuje reaktywność z TfR.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Tfr2 in 10 µg of K562 cell lysaste.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)