Przejdź do
MABS2071
Przeciwciało anty-SUMO-1, klon 21C7
clone 21C7, from mouse
Synonim(y):
Small ubiquitin-related modifier 1, GAP-modifying protein 1, GMP1, SMT3 homolog 3, Sentrin, Ubiquitin-homology domain protein PIC1, Ubiquitin-like protein SMT3C, Smt3C, Ubiquitin-like protein UBL1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
801,00 zł
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
21C7, monoclonal
Application:
ICC, IF, IHC, IP, WB
Citations:
-
801,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
21C7, monoclonal
species reactivity
chicken, human, mouse, zebrafish, rat, Xenopus, fish
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SUMO1(7341)
General description
Mały modyfikator związany z ubikwityną 1 (UniProt: P63165; znany również jako SUMO-1, GAP-modifying protein 1, GMP1, SMT3 homolog 3, Sentrin, Ubiquitin-homology domain protein PIC1, Ubiquitin-like protein SMT3C, Smt3C, Ubiquitin-like protein UBL1) jest kodowany przez gen SUMO1 (znany również jako SMT3C, SMT3H3, UBL1, OK/SW-cl.43) (Gene ID: 7341) u człowieka. SUMO-1 jest białkiem podobnym do ubikwityny, które może być kowalencyjnie przyłączone do białek jako monomer lub polimer związany z lizyną. Kowalencyjne przyłączenie poprzez wiązanie izopeptydowe do swoich substratów wymaga wcześniejszej aktywacji przez kompleks E1 SAE1-SAE2 i połączenia z enzymem E2 UBE2I i może być promowane przez ligazy E3, takie jak PIAS1-4, RANBP2 lub CBX4. Ta potranslacyjna modyfikacja reszt lizynowych białek odgrywa kluczową rolę w wielu procesach komórkowych, takich jak transport jądrowy, replikacja i naprawa DNA, mitoza i transdukcja sygnału. SUMO-1 może również kowalencyjnie przyłączać się do bramkowanego napięciem kanału potasowego KCNB1; moduluje to charakterystykę bramkowania KCNB1. Wykazano, że polimeryczne łańcuchy SUMO-1 są podatne na poliubikwitynację, która działa jako sygnał do proteasomalnej degradacji zmodyfikowanych białek. Opisano dwie izoformy SUMO-1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Wiadomo, że mutacje w genie SUMO1 powodują niesyndromiczny rozszczep orofacjalny 10, który jest wadą wrodzoną obejmującą rozszczep wargi z rozszczepem podniebienia lub bez niego.
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 11,56 kDa. Pasmo SUMO-1/RanGAP1 jest obserwowane przy ~ 75 kDa Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Immunogen
Ludzki rekombinowany mały modyfikator związany z ubikwityną 1 (SUMO-1) o pełnej długości znakowany His.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła SUMO-1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Rogers, R.S., et. al. (2004). Chromosoma. 113(5):233-43; Costa, M.W., et. al. (2011). PLoA One. 6(9):e24812).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła SUMO-1 w zastosowaniach Immunocytochemii (Matunis, M.J., et. al. (1996). J Cell Biol. 135(6 Pt 1):1457-70; Zhang, X.D., et. al. (2008). Mol Cell. 29(6):729-41).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunopprecipitated SUMO-1 in Immunoprecipitation applications (Costa, M.W., et. al. (2011). PLoA One. 6(9):e24812; Becker, J., et. al. (2013). Nat Struct Mol Biol. 20(4):525-31; Girach, F., et. al. (2013). Cell Rep. 5(5):1294-301; Chanda, A., et. al. (2017). PLoS One. 12(5):e0177639).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła SUMO-1 w aplikacjach Western Blotting (Zhang, X.D., et. al. (2008). Mol Cell. 29(6):729-41; Matunis, M.J., et. al. (1996). J Cell Biol. 135(6 Pt 1):1457-70; Rogers, R.S., et. al. (2004). Chromosoma. 113(5):233-43; Costa, M.W., et. al. (2011). PLoA One. 6(9):e24812; Becker, J., et. al. (2013). Nat Struct Mol Biol. 20(4):525-31).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła SUMO-1 w zastosowaniach immunofluorescencji (Girach, F., et. al. (2013). Cell Rep. 5(5):1294-301; Rogers, R.S., et. al. (2004). Chromosoma. 113(5):233-43; Matunis, M.J., et. al. (1996). J Cell Biol. 135(6 Pt 1):1457-70).
Przeciwciało anty-SUMO-1, klon 21C7, nr kat. MABS2071, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa mały modyfikator związany z ubikwityną 1 (SUMO-1) i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii, immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 21C7 wykrywa SUMO-1 u wielu gatunków. Jego celem jest epitop z 11 aminokwasami z regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HCT116 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected SUMO-1 in HCT116 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB2479SAB1402954PRS3969
description
clone 21C7, from mouse
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
21C7, monoclonal
clone
2B6, recombinant monoclonal
clone
3D7, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
chicken, human, mouse, zebrafish, rat, Xenopus, fish
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... SUMO1(7341)
Gene Information
human ... SUMO1(7341)
Gene Information
human ... SUMO1(7341)
Gene Information
human ... SUMO1(7341)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)