Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
CS9, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
clone
CS9, monoclonal
isotype
IgG1κ
Immunogen
Częściowo oczyszczony ludzki neutrofilowy flawocytochrom b.
Biochem/physiol Actions
Klon CS9 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzki łańcuch lekki cytochromu b-245. Celuje w epitop w obrębie 5 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?