Przejdź do
MABS449
Przeciwciało przeciwko białku stymulującemu acylację, klon 4H3
clone 4H3, from mouse
Synonim(y):
Complement C3, C3adesArg, C3, PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4H3, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
1
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4H3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... C3(718)
General description
Białko zwane białkiem stymulującym acylację (ASP) jest białkiem fragmentu rozszczepienia genu dopełniacza C3. C3 odgrywa centralną rolę w aktywacji układu dopełniacza. Przetwarzanie C3 przez konwertazę C3 jest centralną reakcją zarówno w klasycznym, jak i alternatywnym szlaku dopełniacza. ASP działa jako hormon adipogenny, który stymuluje syntezę trójglicerydów i transport glukozy w adipocytach, a tym samym pomaga regulować magazynowanie tłuszczu i syntezę trójglicerydów. ASP stymuluje syntezę trójglicerydów poprzez szlaki sygnałowe PLC, MAPK i AKT, a ASP promuje fosforylację, internalizację i recykling czynnika dopełniacza C5AR2. ASP ulega ekspresji w adipocytach i jest uwalniana do osocza zarówno na czczo, jak i po posiłku. Zwiększony poziom C3 i jego produktu rozszczepienia ASP jest związany z otyłością, cukrzycą i chorobą wieńcową serca. Krótkotrwały trening wytrzymałościowy zmniejsza wyjściowe poziomy ASP, a następnie magazynowanie tłuszczu.
Zaobserwowano ~ 16/10 kDa, 10 kDa oznacza natywną ASP, 16 kDa oznacza HIS-Tag ASP. HIS-Tag został dodany do celów oczyszczania. Nie stwierdziliśmy różnicy w aktywności (mierzonej przez TGS, wychwyt kwasów tłuszczowych itp.) między rASP z/bez znacznika. Co więcej, test ELISA był skuteczny w pomiarze obu.
Immunogen
liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu białku stymulującemu acylację.
Application
Analiza ELISA: 7 µg/ml tego przeciwciała wykryło ASP (wytrącone PEG) w kanapkowym formacie ELISA (Saleh, J. et al, J. Lipid Res. 1998. 39: 884-891).
To przeciwciało przeciwko białku stymulującemu acylację, klon 4H3, zostało zatwierdzone do stosowania w testach Western Blotting i ELISA do wykrywania białka stymulującego acylację.
Research Category
Signaling
Metabolism
Research Sub Category
Insulin/Energy Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting on purified Acylation Stimulating Protein from transfected HEK293 cell lysate
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected purified Acylation Stimulating Protein from transfected HEK293 cell.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF983MABF982MABF3228
description
clone 4H3, from mouse
description
clone 1H8, from mouse
description
clone 6C9, from mouse
description
-
species reactivity
human
species reactivity
human, primate
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
Gene Information
human ... C3(718)
Gene Information
human ... C3(718)
Gene Information
human ... C3(718)
Gene Information
human ... C3(718)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
4H3, monoclonal
clone
1H8, monoclonal
clone
6C9, monoclonal
clone
10C7, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)