Przejdź do
MABS458
Przeciwciało przeciw betacelulinie, klon 6G10.1
clone 6G10.1, from mouse
Synonim(y):
Probetacellulin, Betacellulin, BTC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6G10.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6G10.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BTC(685)
General description
Ludzki gen BTC (Gene ID 685) koduje białko 178 aa preprobetacelluliny (UniProt P35070). Potranslacyjne usunięcie peptydu sygnałowego (aa 1-31) wytwarza probetacellulinę (aa 32-178), która dalej dojrzewa do 80 aa betacelluliny (aa 32-111) po usunięciu propeptydu (aa 112-178). Betacelulina jest czynnikiem wzrostu z rodziny EGF o wyższym powinowactwie i swoistości dla ErbB1/EGFR i ErbB4. Betacelulina odgrywa ważną rolę w rozwoju ostrych zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Betacelulina indukuje również produkcję CXCL8 (IL-8) z ludzkich komórek raka płuc poprzez aktywację szlaku EGFR-PI3K-Akt-ERK, co prowadzi do rekrutacji komórek zapalnych w tkance nowotworowej i tworzenia zapalnego mikrośrodowiska guza.
Zaobserwowano ~20 kDa. Preprobetacellulina (obliczone 19,7 kDa); Probetacellulina (obliczone 16,6 kDa); Betacellulina (obliczone 9,0 kDa). Ze względu na potranslacyjną glikozylację, docelowe pasma będą migrować z wyższą pozorną masą cząsteczkową niż obliczona.
Immunogen
Epitop: Dojrzała betacelulina
Ludzka rekombinowana dojrzała betacelulina pełnej długości znakowana GST.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło betacelulinę w ludzkiej tkance trzustki.
To przeciwciało anty-betacellulinowe, klon 6G10.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii do wykrywania betacelluliny.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że klon 6G10.1 będzie wykrywał prepro-, pro- i dojrzałą betacelulinę.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human pancreas tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Betacellulin in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3670SAB4701035SAB4701000
description
clone 6G10.1, from mouse
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE)
description
clone EM-22
description
clone TU-12
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
6G10.1, monoclonal
clone
-
clone
EM-22, monoclonal
clone
TU-12, monoclonal
Gene Information
human ... BTC(685)
Gene Information
human ... BTC(685)
Gene Information
human ... CTNNB1(1499)
Gene Information
pig ... SLC40A1(100737517)
biological source
mouse
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)