Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócpochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
Opis ogólny
Hormon luteinizujący (LH) jest dwułańcuchowym hormonem glikoproteinowym; łańcuch α jest identyczny z łańcuchem gonadotropiny kosmówkowej, TSH i FSH, podczas gdy biologiczną specyficzność przypisuje się odrębnemu łańcuchowi β. Indukuje owulację, spermatogenezę i syntezę steroidowych hormonów płciowych. LH jest powszechnie stosowany do monitorowania czasu owulacji
Immunogen
Podjednostka alfa LH
Zastosowanie
ELISA i test immunologiczny z przepływem bocznym.
Sugerowane pary przeciwciał MABX2021-1KC i MABX2022-1KC
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Hormones & Receptors
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN₃).
Ion-exchange chromatography
Uwaga dotycząca przygotowania
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.