Przejdź do
MAC141
Przeciwciało anty-Cas9, C-końcowe Przeciwciało, klon 5F1 Przeciwciało, S. aureus
clone 5F1, from mouse
Synonim(y):
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas-9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5F1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5F1, monoclonal
species reactivity
Staphylococcus aureus, bacteria
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Zaobserwowano ~124 kDa; obliczono 123,99 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Związana z CRISPR endonukleaza Cas9 (UniProt: J7RUA5; znana również jako SaCas9) jest kodowana przez gen Cas9 (identyfikator genu: w Staphylococcus aureus. CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeat) to adaptacyjny układ odpornościowy, który zapewnia ochronę przed mobilnymi elementami genetycznymi (wirusami, elementami transpozycyjnymi i plazmidami koniugacyjnymi). Klastry CRISPR zawierają odstępy, sekwencje komplementarne do poprzednich elementów mobilnych i docelowe inwazyjne kwasy nukleinowe. Klastry CRISPR są transkrybowane i przetwarzane na CRISPR RNA (crRNA). W systemach CRISPR typu II prawidłowe przetwarzanie pre-crRNA wymaga trans-kodowanego małego RNA (tracrRNA), endogennej rybonukleazy 3 (rnc) i tego białka. TracrRNA służy jako przewodnik dla wspomaganego przez rybonukleazę 3 przetwarzania pre-crRNA. Następnie Cas9/crRNA/tracrRNA endonukleolitycznie rozszczepia liniowy lub kolisty docelowy dsDNA komplementarny do przekładki. Cas9 jest nieaktywny pod nieobecność 2 prowadzących RNA (gRNA). Cas9 rozpoznaje sąsiadujący motyw protospacer (PAM) w sekwencjach powtórzonych CRISPR, aby pomóc odróżnić siebie od nie-siebie, ponieważ cele w bakteryjnym locus CRISPR nie mają PAM. Rozpoznawanie PAM jest również wymagane do aktywności katalitycznej. Cas9 endonukleolitycznie rozszczepia liniowy lub kolisty docelowy dsDNA komplementarny do ramki dystansowej. Nić docelowa niekomplementarna do crRNA jest najpierw cięta endonukleolitycznie, a następnie przycinana 3′-5′ egzonukleolitycznie.
Immunogen
Rekombinowany Cas-9 znakowany His z Staphylococcus aureus.
Epitop: C-terminus
Application
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cas-9 w lizatach komórek HEK293/Cas9 z S. aureus lub HEK293 (WT). (Dzięki uprzejmości dr Stefana Schuchnera i dr Egona Ogrisa z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Austria).
Przeciwciało anty-Cas-9, C-końcowe, klon 5F1, nr kat. MAC141, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa Cas-9 w Staphylococcus aureus, a jego tożsamość została potwierdzona przez test izotypowania i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 5F1 wykrywa Cas-9 w Staphylococcus aureus.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAC148ZMS1206MAC142
description
clone 5F1, from mouse
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
clone 6H4, from mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
5F1, monoclonal
clone
8G4, monoclonal
clone
7A9, recombinant monoclonal
clone
6H4, monoclonal
species reactivity
Staphylococcus aureus, bacteria
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
Staphylococcus aureus, bacteria
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)