Przejdź do
MACL09625
MultiScreen Column Loader
25µL, Black, Non-Sterile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2770,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
2770,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum (with non-stick, non-abrasion coating)
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase), bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, receptor binding assay: suitable
plate size
96 wells
working volume
25 μL
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Niezależnie od zastosowania, Millipore oferuje płytki opracowane z myślą o konkretnych potrzebach. Płytki MultiScreen mają długą historię jako niezawodne narzędzie wspomagające odkrywanie leków i badania w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Płytki filtracyjne HTS (numery katalogowe płytek zaczynające się od MS)
- Płytki MultiScreenHTS zostały opracowane specjalnie do zastosowań o wysokiej wydajności ze zautomatyzowanymi stacjami roboczymi. Sztywne ścianki boczne ułatwiają przenoszenie, a duża powierzchnia umożliwia umieszczanie etykiet z kodami kreskowymi. Studzienki są indywidualnie uszczelnione, aby zapobiec przesłuchom inkubacyjnym, a dolny drenaż można zdjąć w celu uzyskania dostępu do filtrów. Płytki filtracyjne są dostępne na platformach 96- i 384-dołkowych z szerokim wyborem membran i tworzyw sztucznych.
- Nowa konstrukcja płytek filtracyjnych MultiScreen HTS+ Hi flow firmy Millipore zmniejsza niespecyficzne wiązanie i ogranicza zmienność zarówno tła, jak i intensywności sygnału, szczególnie w biochemicznych testach przesiewowych.
Klasyczne płytki filtracyjne (numery katalogowe płytek zaczynające się od MA)
- Oryginalna konstrukcja wielodołkowa jest cenna w wielu zastosowaniach, które wymagają zanurzenia filtra w tacce testowej. Łatwo usuwalny drenaż dolny i unikalna konstrukcja płytki są idealne do testów takich jak Elispot, PAMPA, badań przesiewowych komórek (migracja, inwazja lub chemotaksja) lub dla użytkowników wykrywających topcount.
Akcesorium - MultiScreenHTS Vacuum Manifold
- Kolektor próżniowy MultiScreenHTS został zaprojektowany specjalnie do współpracy z płytkami filtracyjnymi MultiScreenHTS. Połączenie to zapewnia optymalną charakterystykę filtracji i płynną integrację automatyzacji.
Millicell Assay Plates
- Oprócz tradycyjnego formatu płytek testowych, płytki filtracyjne są również dostępne z tacami do hodowli komórkowej do hodowli i testowania zawiesinowych i przylegających linii komórkowych. Komórki wyhodowane na płytkach filtracyjnych różnicują się lepiej niż te wyhodowane na tradycyjnych plastikowych podłożach, co skutkuje bardziej zbliżonymi do żywych wynikami Ta kombinacja płytki filtracyjnej i tacki może być używana do różnych testów komórkowych, w tym testów transportu, toksyczności i badań przesiewowych.
Application
Kategoria badawcza
Testy
25µL, Black, Non-Sterile
Physical form
Color Code: Black
Other Notes
Automation Compatible: No
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MACL09600MACL09680MACL09645
description
25µL, Black, Non-Sterile
description
100µL, Black, Non-Sterile
description
80µL, Black, Non-Sterile
description
45µL, Black, Non-Sterile
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
aluminum (with non-stick, non-abrasion coating)
material
aluminum (with non-stick, non-abrasion coating)
material
aluminum (with non-stick, non-abrasion coating)
material
aluminum housing, aluminum (with non-stick, non-abrasion coating)
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MultiScreen Column Loader
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)