Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Usage:
Manual
Storage temp.:
room temp
Shipped in:
ambient
20 880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Other Notes
includes multiple punch and 2 carrier racks for 4 mL vials
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes | description - | description Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes | description These disposable punch tips are used for Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes. |
| usage Manual | usage Manual | usage Manual | usage Manual |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 50 sheets |
| product line MultiScreen® | product line - | product line - | product line - |
| application(s) sample preparation | application(s) sample preparation | application(s) sample preparation | application(s) sample preparation |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?