Przejdź do
MCGEXPRIN
MAS-100 CG EX® Drukarka zewnętrzna
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
Synonim(y):
Drukarka, Drukarka zewnętrzna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
8640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
JA.11
UNSPSC Code:
41103403
8640,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
MAS-100 CG Ex®
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
General description
Drukarka zewnętrzna MAS-100 CG Ex® jest przeznaczona do drukowania parametrów próbkowania mikrobiologicznego próbnika sprężonego gazu MAS-100 CG Ex® po pobraniu próbek sprężonych gazów, takich jak sprężone powietrze, tlen, azot itp.
Other Notes
Drukarka zewnętrzna MAS-100 CG Ex® jest dostarczana z kompatybilnym kablem.
Legal Information
MAS-100 CG Ex is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MACGA4VP1MAMHA4VP1MAVFA4VP2
description
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
description
A4 paper format
description
The MAS-100 Iso MH Sampler validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
description
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® system.
compatibility
-
compatibility
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
manufacturer/tradename
MAS-100 CG Ex®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
MAS-100®
manufacturer/tradename
-
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
industrial qc
application(s)
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)