Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
44102408
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz (Auto-detectable (PFC compliant))
Quality Segment
description
configured for Water, Isopropyl Alcohol (95%), Ethanol (95%), Dimethyl - sulfoxide (70%), Methanol (95%), Acetonitrile (75%), Bleach (70%), Xylene (95%), Acetone (95%)
parameter
-196-100 °C temp. range
compatibility
configured for Water, Isopropyl Alcohol (95%), Ethanol (95%), Dimethyl - sulfoxide (70%), Methanol (95%), Acetonitrile (75%), Bleach (70%), Xylene (95%), Acetone (95%), for use with MilliSentials Lab Adaptable Labels
General description
System etykietowania MilliSentials Lab zapewnia kompletne rozwiązanie do etykietowania laboratoryjnego z etykietami klasy laboratoryjnej, kompaktową drukarką obsługującą WIFI i specjalnie zaprojektowanym oprogramowaniem do etykietowania laboratoryjnego. Etykiety laboratoryjne są w stanie wytrzymać temperatury od -196°C (ciekły azot) do 100°C (wrząca woda) i zapewniają odporność na ostre rozpuszczalniki chemiczne (w tym etanol, DMSO, ksylen). Etykiety zostały również zaprojektowane z perforacją, dzięki czemu jeden rozmiar pasuje do szerokiej gamy naczyń laboratoryjnych, w tym probówek mikrowirówkowych, kriofiolek, szalek Petriego, płytek do hodowli komórkowych i butelek z odczynnikami. Niestandardowe oprogramowanie zawiera wstępnie skonstruowane szablony etykiet dla naczyń laboratoryjnych, umożliwia zapisywanie etykiet w celu szybkiego powtarzania drukowania oraz posiada funkcję przesyłania arkusza kalkulacyjnego do drukowania dużych partii. System etykietowania MilliSentials Lab oferuje kompletny system etykietowania zaprojektowany specjalnie dla laboratorium.
Właściwości-
1. Drukarka laboratoryjna MilliSentials-
2. Etykiety MilliSential Lab Adaptable -
3. Taśma do drukarki laboratoryjnej MilliSentials -
Wydajność taśmy: ∼6400 etykiet wydrukowanych z 1 rolki taśmy
4. Oprogramowanie MilliSentials Labeling System - klucz USB
Właściwości-
1. Drukarka laboratoryjna MilliSentials-
- Szerokość: 202 mm (8,0 cali)
- Wysokość:192 mm (7,5 cala)
- Waga: 2,5 kg (5,5 funta)
- Połączenie / komunikacja: USB, F802.11ac WIFI, Bluethooth 4.1
- Rozdzielczość:300 dpi
- Zasilanie:Automatycznie wykrywane (zgodne z PFC), 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Gwarancja: 3 lata
2. Etykiety MilliSential Lab Adaptable -
- Etykieta: MilliSentials Lab Adaptable Labels
- Zgodność z naczyniami: Probówki 0,5 ml, probówki 0,6 ml, fiolki HPLC, probówki 1 ml, probówki 2 ml, kriofiolki, płytki, szalki Petriego, probówki stożkowe 15 ml, probówki stożkowe 50 ml, dowolne naczynia większe niż 5 ml
- Zakres temperatur: od -196°C do 100°C
- Kompatybilność chemiczna: Woda, alkohol izopropylowy (≤95%), etanol (≤95%), dimetylosulfotlenek (≤70%), metanol (≤95%), acetonitryl (≤75%), wybielacz (≤70%), ksylen (≤95%), aceton (≤95%).
3. Taśma do drukarki laboratoryjnej MilliSentials -
Wydajność taśmy: ∼6400 etykiet wydrukowanych z 1 rolki taśmy
4. Oprogramowanie MilliSentials Labeling System - klucz USB
- Oprogramowanie: Oprogramowanie MilliSentials Labeling System Software
- Zgodność oprogramowania: Microsoft Windows 10 OS, wersja 1909 OS Build 18363.1016 Macintosh(Mac) macOS Catalina, wersja 10.15.6
Zgodność z naczyniami: Probówki, fiolki HPLC, kriofiolki, płytki, szalki Petriego, probówki stożkowe, dowolne naczynia większe niż 5 ml.
Application
Etykietowanie próbek laboratoryjnych
Other Notes
1. MilliSentials Lab Printer
2. MilliSential Lab Adaptable Labels -1 roll
3. MilliSentials Lab Printer Ribbon - 1 roll
4. MilliSentials Lab Labeling System Software - USB Key
2. MilliSential Lab Adaptable Labels -1 roll
3. MilliSentials Lab Printer Ribbon - 1 roll
4. MilliSentials Lab Labeling System Software - USB Key
Still not finding the right product?
Explore all of our products under System etykietowania MilliSentials Lab
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?