Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.57
UNSPSC Code:
41104922
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpore size
0.22 μm pore size
General description
This item is a replacement part for the MilliSentials Aliquotting Pipette Controller.
Application
For use with MilliSentials Aliquoting Pipette Controller.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description spare membrane filters 0.2 μm, sterile | description pack of 1 |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size - | pore size 0.2 μm pore size | pore size - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?