Przejdź do
MP0D60PSIG
1-1/2 in. TC Sanitary Gauge 0 – 4 bar (0 – 60 psi)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5030,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
5030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
XX4200075GL105061HGTC150SP
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)