Przejdź do
MPKMNTKIT
Wall Mounting Bracket
Millipak® Wall Mounting Bracket saves lab bench space
Synonim(y):
Millipak® Wall Mounting Bracket
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
W × H × D
3.5 in. (89 mm) × 3.1 in. (79 mm) × 1.25 in. (32 mm)
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
General description
The wall mounting bracket saves lab space by easily installing the Millipak® filter on the wall.
Application
Water purification system accessory for use with AFS® D water purification system.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBPKMNKITSYSTFIX01WMBSMT002
description
Millipak® Wall Mounting Bracket saves lab bench space
description
Wall mounting bracket Kit for installing BioPak® C ultrafiltration cartridge
description
Installation accessory for RiOs™ and Elix® water purification systems
description
For installation of Milli-Q Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity, Synergy and Elix Reference systems
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with RiOs™ Essential, for use with Elix® Essential UV, for use with AFS®
compatibility
for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Simplicity®, for use with Elix® Advantage, for use with Milli-Q® Reference, for use with Synergy® UV, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with Elix® Reference, for use with Simplicity® UV
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
BioPak® C
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
ambient
W × H × D
3.5 in. (89 mm) × 3.1 in. (79 mm) × 1.25 in. (32 mm)
W × H × D
-
W × H × D
-
W × H × D
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wall Mounting Bracket
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)