Przejdź do
MR-004
EmbryoMax® Acidic Tyrode′s Solution
The EmbryoMax Acidic Tyrode′s Solution is available in a 50 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Form:
liquid
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
General description
This solution is designed for the removal of Zonae pellucidae from mouse oocytes.
Preparation Note
Store at -20°C upto 2 months & 1 day
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)