Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
EmbryoMax® Modified DPBS with BSA and phenol red, The EmbryoMax Modified DPBS with BSA & phenol red is available in a 100 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
Preparation Note
Store at 2 to 8°C for up to 2 months & 1 day
Note: Our EmbryoMax Liquid Mouse Embryo Media is produced on a bi-monthly basis. For regular users, we encourage standing orders to ensure that backorders do not occur.
Note: Our EmbryoMax Liquid Mouse Embryo Media is produced on a bi-monthly basis. For regular users, we encourage standing orders to ensure that backorders do not occur.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?