Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Przewidywany termin wysyłki16 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 348,00 zł |
Informacje o tej pozycji
348,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 grudnia 2026Szczegóły
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
Preparation Note
Uwaga: Nasza pożywka EmbryoMax Liquid Mouse Embryo Media jest produkowana co dwa miesiące. W przypadku regularnych użytkowników zachęcamy do składania stałych zamówień, aby zapewnić, że nie wystąpią zaległości.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description (1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase | description (1X), liquid, with Phenol Red | description (1X), Liquid, w/o Phenol Red | description (1X), Liquid, w/o Phenol Red and BSA |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable, cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable, cell culture | embryo: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| input sample type: mouse embryo(s) | input sample type: mouse embryo(s) | input sample type: mouse embryo(s) | input sample type: mouse embryo(s) |
| manufacturer/tradename Specialty Media, EmbryoMax® | manufacturer/tradename EmbryoMax®, Specialty Media | manufacturer/tradename EmbryoMax®, Specialty Media | manufacturer/tradename Specialty Media, EmbryoMax® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EmbryoMax® Podłoże do zarodków mysich FHM
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?