Przejdź do
MSSACCEPT0R-M
Płytka zbiorcza na 96 dołków
Synonim(y):
96-dołkowa płytka zbiorcza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32039006
Material:
PTFE plate (PTFE), white plate
Sterility:
non-sterile
Manufacturer/tradename:
MultiScreen®
Packaging:
pkg of 1 collection plate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE plate (PTFE), white plate
sterility
non-sterile
usage
Manual
packaging
pkg of 1 collection plate
manufacturer/tradename
MultiScreen®
plate size
96 wells
compatibility
manifold only
General description
Zwiększenie przewidywalności kandydata na lek na wcześniejszym etapie procesu odkrywania za pomocą testów nieopartych na komórkach może poprawić przepustowość kandydata na etapie ADME. Testy przepuszczalności nieoparte na komórkach są modelami predykcyjnymi wchłaniania doustnego kandydatów do badań rozwojowych.
Płytki MultiScreen Permeability, MultiScreen-IP i MultiScreen Acceptor obsługują strategie sztucznych membran do przewidywania transportu biernego.
Membrany mają jednolitą strukturę porów i gęstość zapewniającą niezawodny transport:
- Pojedyncze studzienki minimalizują wzajemne oddziaływanie między kandydatami
- Kompatybilność ze zautomatyzowanymi systemami obsługi cieczy zwiększa przepustowość
Test przepuszczalności:
- Płytka MultiScreen Permeability posiada poliwęglanową membranę, która wspiera sztuczną warstwę heksanu/heksadekanu do testów przepuszczalności.1
Test PAMPA:
- Płytka MultiScreen-IP ma hydrofobową membranę PVDF, która wspiera dwuwarstwę lipidową do testów PAMPA.2,3
Płytka MultiScreen Acceptor:
- Płytka MultiScreen Acceptor może być używana z dowolną płytką do wychwytywania biernie transportowanych związków. Wykonana w 100% z PTFE płytka może poprawić wyniki LC/MS w zależności od ładunku ocenianych małych cząsteczek.
Application
Kategoria badania
Kwas nukleinowy|Białko
Nietoksyczne, wielokrotnego użytku, wytrzymałe urządzenie wykonane z PTFE, płytka akceptora do testów PAMPA, 1 płytka
Physical form
Kod koloru:Nie dotyczy
Other Notes
Kompatybilność z automatyką:Tak
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MDCPN2M50MSCPNPS00MSCPNPP00
description
-
description
Clear, Non-Sterile, Polypropylene, 50 plates, Deep Well
description
Clear, Non-Sterile, Polystyrene (PS), 100 plates
description
Clear, Non-Sterile, V-bottom, Polypropylene, 100 plates
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
material
PTFE plate (PTFE), white plate
material
clear polypropylene plate
material
clear polystyrene plate
material
clear polypropylene plate
packaging
pkg of 1 collection plate
packaging
pkg of 50 plates
packaging
pkg of 100 plates
packaging
pkg of 100 plates
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
usage
Manual
usage
Automated & Manual
usage
Automated & Manual
usage
Automated & Manual
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytka zbiorcza na 96 dołków
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)