Przejdź do
MSVMHTS0F
Uszczelka kołnierza Rama
Collar Gasket Frame for MultiscreenHTS Vacuum Manifold.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
354,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Packaging:
pkg of 1 ea
354,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSVMHTS08MSVMHTS04MSVMHTS0D
description
Collar Gasket Frame for MultiscreenHTS Vacuum Manifold.
description
Standard Collar with gasket for Multiscreen HTS Vacuum Manifold.
description
-
description
Deep Well Collar for MultiscreenHTS Vacuum Manifold.
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
usage
Manual
usage
Manual
usage
Manual
usage
Automated & Manual
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)