Przejdź do
MWTM
mPAGE® Mini moduł transferu na mokro
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105305
2220,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
General description
Moduł mini transferu na mokro mPAGE® jest częścią zamienną dla systemu mini transferu na mokro mPAGE® (MWTS).
Moduł mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) zawiera dwie kasety z uchwytem na żel do elektroforetycznego transferu białek z mini żeli na PVDF lub nitrocelulozową membranę do blottingu przy użyciu buforu transferowego mPAGE® lub kompatybilnego buforu transferowego.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MWTCMWTSMGT
description
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
description
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
description
for transfer of proteins from a mini acrylamide gel to blotting membrane, accommodates two wet transfer cassettes
description
for electrophoresis of precast gels or hand cast polyacrylamide gels
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gels cast with mPage® Gel Caster
  • Other precast gels with cassette dimension 8 x 10 cm
  • mPAGE® Bis-Tris Precast Gels
  • mPAGE® Mini Wet Transfer System
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
packaging
1 ea of (for running 2 or 4 gels)
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)