Przejdź do
MX0214
Mannitol
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonim(y):
D-Mannitol, D-Mannitol, Mannite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2(CHOH)4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
EC Index Number:
200-711-8
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
color
white
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
213 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Biochem/physiol Actions
Słodki środek smakowy na bazie alkoholu cukrowego. Używany w badaniach hamowania słodyczy.
Analysis Note
KolorBiałyFormaProszekMetale ciężkie (jako Pb)maks. 5 ppmSubstancje nierozpuszczalne0,01% maksStrata przy suszeniu (105°C)0,05% maxCukry redukująceAby przejść testPozostałość po zapaleniu0,01% maxSkręcalność właściwa [a]25/D+23.3-+24.3°Miareczkowalny kwas0.0008meq/g max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mannitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)