Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Methanol, for Purge & Trap OmniSolv®
agency
suitable for EPA 601
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Titrable base, ≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.05 ppm Volatile impurities (P&T) other organics, ≤0.1 ppm Volatile impurities (P&T) Methyl ethyl ketone
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In the mobile phase to separate mercury species on a Zorbax C18 reverse phase column.
- To wash the cartridges and as an eluent to extract the analytes during the solid-phase extraction (SPE) process.
- A standard in the gas chromatography determinations of methanol content in alcoholic beverages.
Packaging
Analysis Note
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Titrable base: 0.0002meq/g max
Volatile impurities (P&T) Methyl ethyl ketone: 0.1ppm max
Volatile impurities (P&T) other organics: 0.05ppm max
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?