Przejdź do
MXPPLUVHP
Pompa Milliflex® PLUS
The Milliflex® PLUS vacuum pump is suitable for use in isolators. The pump is Vapor Hydrogen Peroxide (VHP) resistant and compatible, suitable for sterility testing
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring, sterility testing
compatibility
for use with Milliflex® Systems, standard for VHP
shipped in
ambient
General description
Kompaktowa pompa próżniowa Milliflex® PLUS VHP usprawnia etapy filtracji podczas testów, przyspieszając i ułatwiając przygotowanie próbki. W połączeniu z wygodnymi lejkami filtracyjnymi Milliflex®, pompa i jednostki Milliflex® stanowią zintegrowane rozwiązanie zapewniające wiarygodne i dokładne wyniki. Pompa zajmuje niewiele miejsca, a jej niski profil umożliwia łatwy dostęp i użytkowanie w izolatorach. Obudowa i części zewnętrzne są odporne na VHP.
Application
Odporna na VHP pompa Milliflex® PLUS jest przeznaczona do filtracji próbek wewnątrz izolatora. Nadaje się do szybkich testów sterylności w połączeniu z systemem Milliflex® Rapid System.
Features and Benefits
  • Usprawnia etapy filtracji
  • Może być używany z lejkami filtracyjnymi Milliflex®
  • Kompatybilny ze środowiskiem izolatora i dekontaminacją VHP
  • Kompatybilny z systemem Milliflex® Rapid System do przeprowadzania szybkich testów sterylności w czystym środowisku (izolatorze)
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)