Przejdź do
MXQSUP001
Milliflex® Quantum Reader Stand
For use with Milliflex® Quantum system
Synonim(y):
Stojak ze stali nierdzewnej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32160606
4510,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026Szczegóły
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
304L stainless steel
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
application(s)
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Stojak na czytnik Milliflex® Quantum jest dodatkowym akcesorium do systemu szybkiej detekcji Milliflex® Quantum. System Milliflex® Quantum to szybka technologia oparta na fluorescencji do szybkiego ilościowego wykrywania zanieczyszczeń w szerokim zakresie matryc filtrowalnych, stanowiąca szybką i niezawodną alternatywę do wykrywania mikroorganizmów. Stojak czytnika składa się z pokręteł regulacyjnych do stabilnego pozycjonowania czytnika. Stojak wykonany jest ze stali nierdzewnej z nóżką z gumy styrenowo-butadienowej i silikonowymi ogranicznikami końcowymi wspomagającymi stabilny system podparcia.
Application
Stojak na czytnik Milliflex® Quantum jest dodatkowym akcesorium do systemu szybkiej detekcji Milliflex® Quantum zapewniającym stabilne ustawienie czytnika. Znajduje zastosowanie w testowaniu obciążenia biologicznego i monitorowaniu wody w przemyśle farmaceutycznym.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MXQREAD01MXQREAG48MMQUANK01
description
For use with Milliflex® Quantum system
description
Part of the Milliflex® Quantum system, Fluorescence-based technology, For the rapid detection of microbial contamination
description
pkg of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
Supplied with 1 Reader, 1 Reader Stand, 1 Membrane Transfer Tool, 1 Removal Rack, 1 Camera and Installation flash drive
material
304L stainless steel
material
aluminum housing (sheet 1050), PVC foot, transparent polycarbonate protector(s) (LED), glass filter (OG550; optical), 304L stainless steel chamber (optical), 304L stainless steel handle, polyester housing
material
-
material
304L stainless steel handle (Reader), aluminum housing (Sheet, Reader), polyoxymethylene housing (Membrane Transfer Tool), 304L stainless steel (Camera front plate), polyphenylsulfone (PPSU) (Removal Rack Membrane Transfer Tool ), 304L stainless steel (Optical Chamber, Reader), glass window(s) (Camera), aluminum foot (with epoxy coating, Camera), PVC foot (Reader), 304L stainless steel stand (Reader), silicone seal (Membrane Transfer Tool)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
application(s)
pharmaceutical
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex® Quantum
manufacturer/tradename
Milliflex®
Quality Level
SP1
Quality Level
EQ2
Quality Level
300
Quality Level
EQ2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)