Przejdź do
MXQTRT001
Milliflex® Narzędzie do transferu membran Quantum
For use with Milliflex® Quantum system
Synonim(y):
Milliflex® Narzędzie do transferu membran Quantum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
8980,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
8980,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
black polyoxymethylene housing, silicone seal, stainless steel body (1.4462), stainless steel lever(s) (1.4462)
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
water
sample(s) (final product)
sample(s) (in process)
sample(s) (raw material)
sample(s) (environmental)
application(s)
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Narzędzie do transferu membranowego Milliflex® Quantum jest dodatkowym akcesorium do systemu szybkiej detekcji Milliflex® Quantum. System Milliflex® Quantum to szybka technologia oparta na fluorescencji do szybkiego ilościowego wykrywania zanieczyszczeń w szerokim zakresie matryc filtrowalnych. Dlatego system Milliflex® Quantum jest szybką i niezawodną alternatywą do wykrywania mikroorganizmów. Narzędzie do transferu membranowego Milliflex®Quantum powinno być używane w komorze bezpieczeństwa mikrobiologicznego lub komorze z przepływem laminarnym. Umieść narzędzie do transferu membran Milliflex® Quantum na pompie, zablokuj je i z łatwością wykonaj etap barwienia w przepływie pracy Milliflex® Quantum.
Application
Narzędzie do transferu membranowego Milliflex® Quantum jest dodatkowym akcesorium do systemu szybkiego wykrywania Milliflex® Quantum, zapewniającym optymalne barwienie fluorescencyjne membran. Znajduje zastosowanie w testowaniu obciążenia biologicznego i monitorowaniu wody w piwie, wodzie butelkowanej, kosmetykach i analizie produktów farmaceutycznych.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MMHEADQU1REMRACKMMMMGASKTQU
description
For use with Milliflex® Quantum system
description
for use with Milliflex Oasis® System for Milliflex® Quantum application
description
for use with all Milliflex® and Milliflex Oasis® devices and media types
description
for use with Milliflex® Quantum membrane transfer tool
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
material
black polyoxymethylene housing, silicone seal, stainless steel lever(s) (1.4462), stainless steel body (1.4462)
material
316L stainless steel , stainless steel head
material
316 stainless steel , polyphenylsulfone (PPSU)
material
silicon
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
input
water
sample(s) (final product)
sample(s) (in process)
sample(s) (raw material)
sample(s) (environmental)
input
-
input
-
input
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)