Przejdź do
MXQUA4K01
Milliflex® Quantum Standard Kit
with validation protocol A4 format, For the rapid detection of microbial contamination
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198 510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32160606
198 510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Poproś o wersję demonstracyjną
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample(s) (raw material)
water
sample(s) (in process)
sample(s) (environmental)
sample(s) (final product)
application(s)
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Milliflex® Quantum System to szybka technologia oparta na fluorescencji do szybkiego ilościowego wykrywania zanieczyszczeń w szerokim zakresie matryc filtracyjnych. Ten łatwy w użyciu system wykrywa żywe mikroorganizmy filtrowane na membranie z dokładnością do jednej CFU na próbkę. Nieniszcząca metoda pozwala na identyfikację, dowolną metodą, wszelkich mikroorganizmów wykrytych podczas początkowego odczytu fluorescencji. Próbka jest przygotowywana przez filtrację membranową przy użyciu systemu Milliflex® w celu zapewnienia spójnych i wiarygodnych wyników. Zestaw jest również dostarczany z protokołem walidacji w celu szybszej i łatwiejszej walidacji oraz zapewnienia, że wydajność systemu jest zgodna z jego zatwierdzonymi specyfikacjami.
Application
System Milliflex® Quantum służy do szybkiego wykrywania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w surowcach, próbkach w trakcie procesu, produktach końcowych, wodzie i próbkach środowiskowych.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MXQREAG48MXQULTVP1MXQUA4VP1
description
with validation protocol A4 format, For the rapid detection of microbial contamination
description
pkg of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
The Milliflex Quantum validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
description
The Milliflex Quantum validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex® Quantum
manufacturer/tradename
Milliflex® Quantum
manufacturer/tradename
Milliflex® Quantum
application(s)
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
sample(s) (raw material)
water
sample(s) (in process)
sample(s) (environmental)
sample(s) (final product)
input
-
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
Quality Level
EQ2
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)