Przejdź do
MXRP2ADAP
Milliflex® Wieża detekcyjna Rapid 2.0 - adapter drzwiowy
The Milliflex® Rapid2.0 detection tower is suitable for bioburden and sterility testing, suitable for sterility testing
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41122409
2390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026Szczegóły
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical, sterility testing
compatibility
for use with Milliflex® Rapid System 2.0
shipped in
ambient
General description
Milliflex® Rapid System 2.0 to zautomatyzowane rozwiązanie do szybkiego wykrywania, obrazowania i kwantyfikacji żywych zanieczyszczeń mikrobiologicznych w próbkach filtrowalnych w całym procesie produkcyjnym. Jego wyniki pomagają poprawić kontrolę procesu, wydajność produktu i terminowe uwalnianie produktów końcowych. W przypadku zanieczyszczenia, działania naprawcze można podjąć wcześniej, unikając straty czasu, pieniędzy i zdolności produkcyjnych.
Application
Szybkie wykrywanie, reagowanie i usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w analizie produktów farmaceutycznych
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MXRP2USBCMXRDP2DT00MXRPWRSPEU
description
The Milliflex® Rapid2.0 detection tower is suitable for bioburden and sterility testing, suitable for sterility testing
description
-
description
The Milliflex® Rapid2.0 detection tower is suitable for bioburden and sterility testing, for use with Milliflex® Rapid System 2.0, suitable for sterility testing
description
Milliflex Oasis pumppower supply for WEU, for use with the Milliflex Rapid 2.0 Detection Tower or the Milliflex Rapid 2.0 Autospray Station
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 ea
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical, sterility testing
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical, sterility testing
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Milliflex® Rapid System 2.0
compatibility
for use with Milliflex® Rapid System 2.0
compatibility
for use with Milliflex® Rapid System 2.0
compatibility
for use with the Milliflex Rapid 2.0 Detection Tower or the Milliflex Rapid 2.0 Autospray Station
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)