Przejdź do
MXRPC0VER
Milliflex® Pokrywa uchwytu na fiolkę stacji automatycznego natryskiwania
For Protecting Reagent Vials holders on Milliflex® Autospray Station
Synonim(y):
Pokrywa uchwytu fiolki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 unit
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
433,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116500
433,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyurethane
packaging
pkg of 2 units
manufacturer/tradename
Milliflex®
parameter
15-40 °C temp. limit
application(s)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Milliflex® Autospray System
General description
Milliflex® Autospray Station Vial Holder Cover to akcesorium zaprojektowane w celu zamknięcia i ochrony dwóch uchwytów na fiolki znajdujących się w górnej części stacji Milliflex® Autospray Station, gdy butelki z odczynnikami nie są zainstalowane. Te osłony uchwytów na fiolki zapewniają, że wsporniki fiolek pozostają czyste i nie mogą zostać zanieczyszczone, gdy butelki z odczynnikami nie są zainstalowane w systemie.
Milliflex® Autospray Station jest używana do szybkiego wykrywania drobnoustrojów w próbkach, które można filtrować.
Application
Milliflex® Autospray Station Vial Holder Cover służy do ochrony butelek z odczynnikami umieszczonych na górze stacji Milliflex® Autospray Station. Odczynniki pomagają wykrywać i określać ilościowo obecność drobnoustrojów w przefiltrowanych próbkach.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MXRPEZFITMXRPGLASSMXRP2SPRKT
description
For Protecting Reagent Vials holders on Milliflex® Autospray Station
description
For Liquid Reagent Transfer to Glass Nebulizer
description
For Spraying Reagents on the Milliflex® membrane
description
Rapid detection,response and resolution of microbial contamination
compatibility
for use with Milliflex® Autospray System
compatibility
for use with Milliflex® Autospray System
compatibility
for use with Milliflex® Autospray System
compatibility
for use with Milliflex® Rapid
material
polyurethane
material
polyurethane
material
polyurethane
material
polyester key, 316L stainless steel turntable(s), 316L stainless steel holder (for membrane), polyurethane case, 316L stainless steel holder (for pad), polyurethane cover
packaging
pkg of 2 units
packaging
pkg of 2 units
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 kit
parameter
15-40 °C temp. limit
parameter
15-40 °C temp. limit
parameter
15-40 °C temp. limit
parameter
15-40 °C temperature
application(s)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)