Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócLegal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A |
| compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?