Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2040,00 zł |
2040,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvoltage measuring range
250 V (10A)
Quality Segment
compatibility
for use with Mobius® Power Mix - all sizes
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| compatibility for use with Mobius® Power Mix - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes |
| voltage measuring range 250 V (10A) | voltage measuring range - | voltage measuring range - | voltage measuring range - |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?