Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
24 ea | Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 714,00 zł |
Informacje o tej pozycji
agency
International standards
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
clear dark red
input
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms, lactose-fermenting bacteria
General description
Application
Features and Benefits
Preparation Note
Analysis Note
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
S. aureus (ATCC 6538) as negative control
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MacConkey Agar, for lactose-fermenting bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing | description Plate Count Agar, for aerobic bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing | description m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing | description Cetrimide Agar, Naladixic Acid, for Pseudomonas aeruginosa, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing |
| suitability coliforms, lactose-fermenting bacteria, suitable for (suitable for solid cultivation) | suitability aerobic bacteria, suitable for (suitable for solid cultivation) | suitability coliforms, suitable for (suitable for solid cultivation) | suitability Pseudomonas aeruginosa, suitable for (suitable for solid cultivation) |
| agency International standards | agency International standards | agency USP International standards | agency International Standards |
| form plate (pre-poured agar) | form plate (pre-poured agar) | form plate (pre-poured agar) | form plate (pre-poured agar) |
| sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled |
| application(s) cosmetics | application(s) bioburden testing, cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) bioburden testing, cosmetics |
| pH 7.1±0.2 (25.0 °C) | pH 7.0±0.2 (25.0 °C) | pH - | pH 7.2±0.2 (25.0 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milliflex® Pre-filled Media Cassettes
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?