Przejdź do
NM0023
NovaSeal Die Kits
1/2 in. ID x 3/4 in OD
Synonim(y):
Cutting Die for Electrical Crimping Tool
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4030,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
4030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NM0040NM0021NM0022
description
1/2 in. ID x 3/4 in OD
description
1/2 in. ID x 3/4 in. OD - 200 pack
description
1/4 in. ID x 1/2 in. OD
description
3/8 in. ID x 5/8 in. OD
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal Die Kits
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)