Przejdź do
NM0025
NovaSeal Battery Powered Tool Jaw Assembly
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Przewidywany termin wysyłki04 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
2150,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 stycznia 2027Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NM0043NM0045NM0044
description
-
description
AC/DC input 100 V / 120 V AC, US/Japan plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
description
AC/DC input 220 V / 240 V AC, UK plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
description
AC/DC input 220 V / 240 V AC, EuroPlug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)