Przejdź do
NM0047
NovaSeal Battery Charger
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
Synonim(y):
Battery charger for NovaSeal crimping tool
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Sprawdź dostępność w koszyku
2640,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
2640,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NM0046NM0048NM0042
description
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
description
Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V UK Plug
description
Battery, 10.8 V Li-ion
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal Battery Charger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)