Przejdź do
NR07
Mysz anty-Ryanodine Receptor mAb (C3-33)
liquid, clone C3-33, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki23 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
C3-33, monoclonal
Species reactivity:
fish, canine, rat, avian, amphibian, rabbit
Application:
—
Citations:
-
2750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C3-33, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
fish, canine, rat, avian, amphibian, rabbit
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections (1 µg/mL,
Immunoblotting (1 µg/mL)
Immunoprecipitation )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Ryr2(689560)
General description
Mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka P3X 63 AG8.653 (patrz odniesienia do aplikacji). Dostarczane jako przeciwciało oczyszczone z białka G. Rozpoznaje receptor ryanodynowy o masie ~565 kDa.
Rozpoznaje receptor ryanodynowy ~565 kDa w hipokampie mózgu szczura. U kręgowców innych niż ssaki obserwuje się dublet ~565 kDa reprezentujący izoformy α i β.
To mysie mAb przeciwko receptorowi ryanodyny (C3-33) zostało zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunoblottingu, immunoprecypitacji w celu wykrycia receptora ryanodyny.
Immunogen
Pies
psi sercowy receptor ryanodynowy (RYR)
Application
Skrawki mrożone (1 g/ml, patrz referencje do aplikacji)
Immunoblotting (1 g/ml)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Hipokamp mózgu szczura
Other Notes
Sitsapesan, R., et al. 1995. Trends Pharmacol. Sci.16, 386.
McPherson, P.S. and Campbell, K.P. 1993. J. Biol. Chem.268, 13765.
Meszaros, L.G., et al. 1993. Nature364, 76.
Lai, F.A., et al. 1992. Biochem. J.288, 553.
Lai, F.A., et al. 1989. Nature331, 315.
U kręgowców innych niż ssaki obserwuje się dublet ~565 kDa reprezentujący izoformy α i β. W zamrożonych skrawkach klon C3-33 silnie barwi włókna mięśniowe zgodnie z retikulum sarkoplazmatycznym RyR. Zgłaszano, że przeciwciało to działa w przypadku immunoprecypitacji; stężenie zależy od testu. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R129R128ZRB1466
description
liquid, clone C3-33, Calbiochem®
description
clone 34C, ascites fluid
description
clone C3-33, ascites fluid
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gene Information
rat ... Ryr2(689560)
Gene Information
human ... RYR1(6261), RYR2(6262)
mouse ... Ryr1(20190), Ryr2(20191)
rat ... Ryr1(114207), Ryr2(84025)
Gene Information
rat ... Ryr1(114207), Ryr2(84025)
Gene Information
-
clone
C3-33, monoclonal
clone
34C, monoclonal
clone
C3-33, monoclonal
clone
2K6, recombinant monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
fish, canine, rat, avian, amphibian, rabbit
species reactivity
human, rat, rabbit, canine, mink, bovine, frog, fish, primate, chicken, mouse, sheep
species reactivity
canine, rabbit, rat, chicken, amphibian, guinea pig, mouse, fish, human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)