Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105339
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32110601
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Detection method:
colorimetric, fluorometric, radioactive
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with
- Amido black
- CPTS
- Colloidal gold
- India ink
- Ponceau-S red
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Immobilon®-NC NOW Bundle, 2 rolls, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane, 1 dispenser included
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 2 roll dispenser box of 1
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
western blot: suitable
filter L × W
8.5 cm × 10 m
pore size
0.45 μm pore size
compatibility
for use with
- Amido black
- CPTS
- Colloidal gold
- India ink
- Ponceau-S red
detection method
colorimetric, fluorometric, radioactive
shipped in
ambient
General description
Ten zestaw zawiera dozownik Immobilon NOW i dwie rolki membrany transferowej Immobilon-NC o wymiarach 8,5 cm x 10 m. System Immobilon NOW oferuje wygodę 1-cięcia dla standardowych mini-blotów (7 x 8,5 cm) i midi-blotów (8,5 x 13,5 cm).
Application
Membrana transferowa Immobilon-NC została wykorzystana w analizie western blot.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
- Immobilon® NOW Dispenser, Dispenser for transfer membrane used in Western blotting, immunoblotting and dot blotting applications 1
- Immobilon®-NC Transfer Membrane NOW, 10 m roll, 1 roll, 8.5 cm x 10 m, 0.45µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?