Przejdź do
OP13
Mysz anty-N-Myc mAb (NCM II 100)
liquid, clone NCM II 100, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
NCM II 100, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
—
Citations:
34
2260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
NCM II 100, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections (1-5 µg/mL)
Immunoblotting (1-5 µg/mL,
Immunofluorescence (1-5 µg/mL,
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample, )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYCN(4613)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka SP2/0 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje N-myc i produkty jego rozszczepienia.
Rozpoznaje białko N-myc i produkt jego rozszczepienia w komórkach IMR5.
To mysie mAb anty-N-Myc (NCM II 100) zostało zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunoblottingu, immunofluorescencji, immunoprecypitacji w celu wykrywania N-Myc.
Immunogen
Człowiek
rekombinowane, ludzkie białko fuzyjne N-myc, wyrażane w E. coli
Application
Zamrożone skrawki (1-5 µg/ml)
Immunoblotting (1-5 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunofluorescencja (1-5 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoprecypitacja (1-2 µg/próbkę, patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 50% glicerolu.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki IMR5
Other Notes
Brondyk, W.H. 1991. Oncogene6, 1269.
Ikegaki, N., et al. 1988. Adv. Neuroblastoma Research.2, 133.
LeGouy, E., et al. 1987. In Nuclear Oncogenes, Cold Spring Harbor Laboratory, 144.
Cole, M.D., 1986. Ann. Rev. Gen.20, 361.
Ikegaki, N., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 5929.
Slamon, D.J., et al. 1986. Science232, 768.
Seeger, R.C., et al. 1985. New Engl. J. Med.313, 1111.
Brodeur, G.M., et al. 1984. Science 224, 1121.
Michitsch, R.W., et al. 1984. Mol. Cell. Biol.11, 2370.
Kohl, N.E., et al. 1983. Cell35, 603.
Schwab, M., et al. 1983. Nature305, 245.
Ważne jest, aby zrekompensować krótki okres półtrwania tego białka podczas przygotowywania skrawków tkanek lub ekstraktów. Zalecamy przechowywanie wszystkich preparatów w niskiej temperaturze i stosowanie koktajlu inhibitorów proteazy. Przeciwciało powinno być miareczkowane w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE333AV38156NB20
description
liquid, clone NCM II 100, Calbiochem®
description
clone NCM II 100, from mouse
description
IgG fraction of antiserum
description
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone 463
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified antibody
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, pig, rabbit
species reactivity
rat, mouse, human, canine
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... MYCN(4613)
Gene Information
human ... MYCN(4613)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... ANK3(288)
clone
NCM II 100, monoclonal
clone
NCM II 100, monoclonal
clone
polyclonal
clone
463, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)